Få mere at vide
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15451489
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451489 5 g 5g
15461489 25 g 25g
15471489 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64330.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 174265-12-4 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174265-12-4
Molekylær formel C7H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 219.462
MDL nummer MFCD00462870
InChI nøgle IIISHLMCTDMUHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-chloro, pubchem19849, acmc-1bwmm, ksc174i5n, 2-bromo-5-chlorobenzaldehycle, iiishlmctdmuhh-uhfffaoysa
PubChem CID 15391279
IUPAC navn 2-brom-5-chlorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 64°C to 68°C (literature)
Farve Gul
Mængde 5 g
Beilstein 10423891
Formel vægt 219.46
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk