Få mere at vide
2-brom-5-chloranisol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497186
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497186 5 g 5g
11407196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25512.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 174913-09-8 | C7H6BrClO | 221.478 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174913-09-8
Molekylær formel C7H6BrClO
Molekylvægt (g/mol) 221.478
MDL nummer MFCD03790889
InChI nøgle CQGYLDZGJLVLMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-chloroanisole, benzene, 1-bromo-4-chloro-2-methoxy, pubchem5265, acmc-1c20c, ksc497i0p, 2-bromo-5-chloroanisole, 98+%, 2-methoxy-4-chloro-1-bromobenzene, 1-bromo-4-chloro-2-methoxy-benzene
PubChem CID 17984845
IUPAC navn 1-brom-4-chlor-2-methoxybenzen
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-chloroanisole
Brydningsindeks 1.5875
Mængde 5 g
Formel vægt 221.48
Procent renhed ≥98%