Få mere at vide
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine, 98%
Artikelnummer. 15421099
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421099 25 g 25g
15401099 1 g 1g
15411099 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64065.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75806-86-9 | C5H2BrClN2O2 | 237.437 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75806-86-9
Molekylær formel C5H2BrClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 237.437
MDL nummer MFCD07368982
InChI nøgle VFMIDVIAQMFGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-nitro-5-chloropyridine, pyridine, 2-bromo-5-chloro-3-nitro, 2-bromo-5-chloro-3-nitro-pyridine, pubchem5951, acmc-1bggp, ksc495s5l, 2-bromo-5-chloro-3-nitro pyridine, 3-nitro-2-bromo-5-chloropyridine, 5-chloro-2-bromo-3-nitropyridine
PubChem CID 280681
IUPAC navn 2-brom-5-chlor-3-nitropyridin
SMIL C1=C(C(=NC=C1Cl)Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Smeltepunkt 175°C to 179°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 147540
Formel vægt 237.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof