CAS RN 75806-86-9
IUPAC Navn:
2-bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Synonymer:
2-bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Molekylvægt (g/mol):
237.44
Molekylformel:
C5H2BrClN2O2
InChi Key:
VFMIDVIAQMFGGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CN=C1Br
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine, 98%
CAS: 75806-86-9 Molekylær formel: C5H2BrClN2O2 Molekylvægt (g/mol): 237.437 MDL nummer: MFCD07368982 InChI nøgle: VFMIDVIAQMFGGP-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-bromo-3-nitro-5-chloropyridine,pyridine, 2-bromo-5-chloro-3-nitro,2-bromo-5-chloro-3-nitro-pyridine,pubchem5951,acmc-1bggp,ksc495s5l,2-bromo-5-chloro-3-nitro pyridine,3-nitro-2-bromo-5-chloropyridine,5-chloro-2-bromo-3-nitropyridine PubChem CID: 280681 IUPAC navn: 2-brom-5-chlor-3-nitropyridin SMIL: C1=C(C(=NC=C1Cl)Br)[N+](=O)[O-]