Få mere at vide
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitril, 98%
Artikelnummer. 15460428
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460428 5 g 5g
15450428 1 g 1g
15440656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53518.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 474024-36-7 | C9H5BrF3N | 264,05 g/mol
2-brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 474024-36-7
Molekylær formel C9H5BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 264.05
MDL nummer MFCD03094308
InChI nøgle RYUZTTSDBHOIAF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778436
IUPAC navn 2-[2-brom-4-(trifluormethyl)phenyl]acetonitril
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Br)=C(CC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Tæthed 1.626
Kogepunkt 265 °C til 266 °C
Brydningsindeks 1.502
Mængde 5 g
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl ethanenitrile, pubchem4248, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile,2-bromo-4-trifluoromethyl, benzeneacetonitrile, 2-bromo-4-trifluoromethyl
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 264.04
Procent renhed 98%