Få mere at vide
2-brom-4-(trifluormethyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458418
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458418 5 g 5g
15448418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61836.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81107-97-3 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81107-97-3
Molekylær formel C7H4BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 241.007
MDL nummer MFCD06657954
InChI nøgle DTEDKIRYMYDIGO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2761168
IUPAC navn 2-brom-4-(trifluormethyl)phenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Farve Brun
Mængde 5 g
Beilstein 7702274
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl phenol, 3-bromo-4-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl, buttpark 180\07-84, pubchem18455, acmc-209pkp, ksc495c0j, 4-trifluoromethyl-2-bromophenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenol, phenol,2-bromo-4-trifluoromethyl
Formel vægt 241.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske