Få mere at vide
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%
Artikelnummer. 15435777
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435777 1 g 1g
15445777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32989.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 328-89-2 | C8H4BrF3O2 | 269.017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-89-2
Molekylær formel C8H4BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.017
MDL nummer MFCD07368837
InChI nøgle SINIIFNWZPCJGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-4-carboxybenzotrifluoride, benzoic acid, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-bromo-4-trifluoromethylbenzoicacid, pubchem3184, acmc-209hwv, ksc495g8h, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzoic acid;2-brom-4-trifluormethyl-benzoesaeure;2-bromo-4-trifluoromethylbenzoic acid;2-brom-4-trifluormethylbenzolsaure;
PubChem CID 67605
IUPAC navn 2-brom-4-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 269.02
Procent renhed 98%