Få mere at vide
2-brom-4-(trifluormethyl)benzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454257
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454257 5 g 5g
15444257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31649.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351003-63-9
Molekylær formel C7H5BrF3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 304.081
MDL nummer MFCD03094287
InChI nøgle IJUIBMWZUXWVLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene sulfonamide, benzenesulfonamide,2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, acmc-20ao2t, 2-bromanyl-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide
PubChem CID 2778398
IUPAC navn 2-brom-4-(trifluormethyl)benzensulfonamid
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Smeltepunkt 160 °C til 164 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 304.1
Procent renhed 97%