Få mere at vide
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Artikelnummer. 11498437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498437 1 g 1g
11408447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18528.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 57946-63-1 | C7H5BrF3N | 240.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57946-63-1
Molekylær formel C7H5BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 240.02
MDL nummer MFCD00042150
InChI nøgle QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-3-bromo benzotrifluoride, buttpark 83\07-26, timtec-bb sbb000789, buttpark 44\03-51, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 93899
IUPAC navn 2-bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
SMIL NC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 26°C to 33°C
Tæthed 1.7
Kogepunkt 109°C to 110°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.524
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 8139978
Formel vægt 240.03
Procent renhed 97%