Få mere at vide
2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10068851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10068851 1 g Glass bottle 1g
10500532 5 g Glass bottle 5g
10229373 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10068851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350170010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-17-8
Molekylær formel C7H5BrF3NO
Molekylvægt (g/mol) 256.02
MDL nummer MFCD00203478
InChI nøgle ROSTYHNIIDIBEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 2-bromo-4-tirfluoromethoxyaniline, 2-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethoxy, 2-bromo-4-trifluoromethoxy phenylamine, acmc-1c8k7, ksc495e4t, 2-bromo-4 trifluoromethoxy aniline
PubChem CID 688296
IUPAC navn 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
SMIL NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Orange-Yellow to Yellow
Tæthed 1.6930g/mL
Kogepunkt 60°C to 64°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt 109°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5030 to 1.505
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.693
Formel vægt 256.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.