Få mere at vide
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenon, 97%
Code produit 15421159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
15421159 5 g 5g
15428706 250 mg 250mg
15411159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15421159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64105.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 103962-10-3 | C9H6BrF3O2 | 283,044 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103962-10-3
Molekylær formel C9H6BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 283.044
MDL nummer MFCD00052333
InChI nøgle AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, p-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 1-4-trifluoromethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2778691
IUPAC navn 2-brom-1-[4-(trifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)OC(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Smeltepunkt 48 °C til 55 °C
Farve Gul
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Beilstein 7479010
Formel vægt 283.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.