Få mere at vide
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone, 97%
Artikelnummer. 15411159
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411159 1 g 1g
15428706 250 mg 250mg
15421159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64105.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103962-10-3 | C9H6BrF3O2 | 283.044 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103962-10-3
Molekylær formel C9H6BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 283.044
MDL nummer MFCD00052333
InChI nøgle AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, p-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 1-4-trifluoromethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2778691
IUPAC navn 2-brom-1-[4-(trifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Smeltepunkt 48°C to 55°C
Farve Gul
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 7479010
Formel vægt 283.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof