Få mere at vide
2-Brom-4'-fenylacetofenon, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4'-phenylacetophenone |
| Smeltepunkt | 123 °C til 127 °C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 513838 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 275.15 |
| Procent renhed | 97% |