Få mere at vide
2-brom-4'-phenylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465717
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465717 5 g 5g
11475717 25 g 25g
11485717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24298.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135-73-9 | C14H11BrO | 275.145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-73-9
Molekylær formel C14H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 275.145
MDL nummer MFCD00000202
InChI nøgle KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone
PubChem CID 67282
IUPAC navn 2-brom-1-(4-phenylphenyl)ethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-phenylacetophenone
Smeltepunkt 123°C to 127°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 513838
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 275.15
Procent renhed 97%