Få mere at vide
2-Brom-4-nitrotoluen, 98%
Artikelnummer. 11492647
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492647 25 g 25g
11402657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14865.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 7745-93-9 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7745-93-9
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD00007195
InChI nøgle XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro, 3-bromo-4-methylnitrobenzene, toluene, 2-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-methyl nitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-5-nitrobenzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem3822, 2-bromo-4nitrotoluene, 2-bromo4-nitrotoluene
PubChem CID 82189
IUPAC navn 2-brom-1-methyl-4-nitrobenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-nitrotoluene
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1941232
Formel vægt 216.04
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4-nitrotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-4-nitrotoluene