Få mere at vide
2-Brom-4'-nitroacetophenon, 95%
Artikelnummer. 11478316
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478316 50 g 50g
11468316 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15374.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 99-81-0 | C8H6BrNO3 | 244,044 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-81-0
Molekylær formel C8H6BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 244.044
MDL nummer MFCD00007356
InChI nøgle MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethanone, 4-nitrophenacyl bromide, p-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-p-nitroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl, 4'-nitrophenacyl bromide, alpha-bromo-4-nitroacetophenone, 2-bromo-4-nitroacetophenone
PubChem CID 66840
IUPAC navn 2-brom-1-(4-nitrophenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-nitroacetophenone
Smeltepunkt 95 °C til 98 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN1759
Beilstein 393567
Formel vægt 244.05
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenacyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrophenacyl bromide