Få mere at vide
2-Brom-4'-nitroacetophenon, 95%
Artikelnummer. 10677441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10677441 10 g Glasflaske 10g
10147943 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305480100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 99-81-0 | C8H6BrNO3 | 244,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-81-0
Molekylær formel C8H6BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 244.04
MDL nummer MFCD00007356
InChI nøgle MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethanone, 4-nitrophenacyl bromide, p-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-p-nitroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl, 4'-nitrophenacyl bromide, alpha-bromo-4-nitroacetophenone, 2-bromo-4-nitroacetophenone
PubChem CID 66840
IUPAC navn 2-brom-1-(4-nitrophenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4′-nitroacetophenone
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 94 °C til 100 °C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4COCH2Br
Mængde 10 g
Formel vægt 244.04
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver