Få mere at vide
2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzen, 98%
Artikelnummer. 11346559
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346559 5 g 5g
11336559 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26173.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 200958-40-3 | C7H3BrF3NO3 | 286,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 200958-40-3
Molekylær formel C7H3BrF3NO3
Molekylvægt (g/mol) 286.00
MDL nummer MFCD04973758
InChI nøgle LVTAFGFYMLODQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24721641
IUPAC navn 2-brom-4-nitro-1-(trifluormethoxy)benzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=C(OC(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Brydningsindeks 1.508
Mængde 5 g
Synonym 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy benzene, 2-bromo-4-nitro trifluoromethoxy benzene, benzene, 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, acmc-20ahjp, ksc496o8t, 2-bromo-4-nitro trifluomethoxy benzene, benzene,2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-4-nitro-1-trifluoromethyloxy benzene
Formel vægt 286
Procent renhed 98%