Få mere at vide
2-brom-4'-methylpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462279
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462279 25 g 25g
15442279 1 g 1g
15452279 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64881.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1451-82-7 | C10H11BrO | 227.10 g/mol
Det anvendes som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemisk, farmaceutisk og farvestof. Bruges også som mellemprodukt til 4-methylmethcathinon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et vigtigt mellemprodukt for råmateriale til organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestof felt. Bruges også som mellemprodukt til 4-methylmethcathinon.
Opløselighed Opløselig i chloroform og methanol
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1451-82-7
Molekylær formel C10H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 227.10
MDL nummer MFCD11131402
InChI nøgle OZLUPIIIHOOPNQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-p-tolyl propan-1-one, 2-bromo-4'-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-4-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl-1-propanone, 1-propanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, 2-bromo-1-p-tolylpropan-1-one, ksc917e0p, 2-bromo-1-p-tolyl-propan-1-one, 4'-methyl-alpha-bromopropiophenone
PubChem CID 2734063
IUPAC navn 2-brom-1-(4-methylphenyl)propan-1-on
SMIL CC(Br)C(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Mængde 25 g
Beilstein 2207628
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 227.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof