Få mere at vide
2-brom-4-methylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466878
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466878 1 g 1g
15476878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60413.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7697-27-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-27-0
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00045797
InChI nøgle ZZYYOHPHSYCHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-p-toluic acid, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl, 2-bromo-4-methyl benzoic acid, zlchem 427, pubchem4719, 3-bromo-4-carboxytoluene, acmc-1bbb4, 2-bromo-4-methylbenzoicacid
PubChem CID 226292
IUPAC navn 2-brom-4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C(O)=O)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 143°C to 147°C
Mængde 1 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 97%