Få mere at vide
2-brom-4-methylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443717
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443717 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15443717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27558.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 824-54-4 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
CAS 824-54-4
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C8H7BrO
MDL nummer MFCD04039890
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-4-methyl, acmc-209pp2, ksc497q8b, tpc-i119, 2-2-methoxyphenyl-2-methylamino cyclohexanone, 2-bromo-4-methylbenzaldehyde, technical grade
InChI nøgle MUZMDYCVUCMIDC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=O)C(Br)=C1
IUPAC navn 2-brom-4-methylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 199.05
PubChem CID 4645292
Formel vægt 199.05
Procent renhed 95%