Få mere at vide
2-Brom-4-methylanilin, 99%
Artikelnummer. 11414904
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Unit Size
11414904 50 g 50g
11424904 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11414904 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13818.18
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 583-68-6 | C7H8BrN | 186,052 g/mol
N-(3,5-Dichlorphenyl)-naphthaldiminen blev opnået ved omsætning af 2-hydroxynaphthalen-l-carbaldehyd (0,01 mol) med en opløsning af 2-brom-4-methylanilin (0,01 mol) i 40 ml ethanol. Reaktionen af 2-brom-4-methylanilin var ret ren, omend 3,4-diaminotoluen blev isoleret kun i 37% udbytte efter flashkromatografi på silicagel. Brommethylquinolin-udgangsmaterialet 16 blev syntetiseret i to trin under anvendelse af en optimeret procesvej ved at kondensere 2-brom-4-methylanilin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-(3,5-Dichlorphenyl)-naphthaldimin blev opnået ved omsætning af 2-hydroxynaphthalen-l-carbaldehyd (0,01 mol) med en opløsning af 2-brom-4-methylanilin (0,01 mol) i 40 ml ethanol. Reaktionen af 2-brom-4-methylanilin var ret ren, omend 3,4-diaminotoluen blev isoleret kun i 37% udbytte efter flashkromatografi på silicagel. Brommethylquinolin-udgangsmaterialet 16 blev syntetiseret i to trin under anvendelse af en optimeret procesvej ved at kondensere 2-brom-4-methylanilin.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-68-6
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.052
MDL nummer MFCD00007635
InChI nøgle UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-p-toluidine, benzenamine, 2-bromo-4-methyl, 4-amino-3-bromotoluene, 2-bromo-4-methylbenzenamine, p-toluidine, 2-bromo, 2-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-4-aminotoluene, 4-methyl-2-bromoaniline, 2-bromo-4-methyl aniline, 2-bromo-4-methyl-aniline
PubChem CID 11422
IUPAC navn 2-brom-4-methylanilin
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)N)Br
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methylaniline
Smeltepunkt 14 °C til 16 °C
Tæthed 1.494
Kogepunkt 240 °C til 242 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.603
Mængde 50 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1931711
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 186.06
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.