Få mere at vide
2-Bromo-4'-methylacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11490718
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490718 25 g 25g
11480718 5 g 5g
11400728 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25217.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-41-0 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-41-0
Molekylær formel C9H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 213.074
MDL nummer MFCD00000203
InChI nøgle KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-methylacetophenone, 2-bromo-1-p-tolyl ethanone, 4-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethanone, 2-bromo-1-p-tolylethanone, 2-bromo-4-methylacetophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-methyl, ethanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, p-methylphenacyl bromide
PubChem CID 69272
IUPAC navn 2-brom-1-(4-methylphenyl)ethanon
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-methylacetophenone
Smeltepunkt 50°C to 54°C
Kogepunkt 105°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 607041
Formel vægt 213.08
Procent renhed 98%