Få mere at vide
2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11397459
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397459 1 g 1g
11307469 5 g 5g
11317469 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27859.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66916-99-2 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66916-99-2
Molekylær formel C9H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 245.07
MDL nummer MFCD02664700
InChI nøgle XQELSBAAFMYSMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 2-2-bromo-4-methoxyphenyl acetic acid, 2-bromo-4-methoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo-4-methoxy, 2-bromo-4-methoxyphenylacetci acid, pubchem3983, 2-2-bromo-4-methoxy-phenyl acetic acid, benzeneacetic acid,2-bromo-4-methoxy, 2-bromo-4-methoxy-phenyl-acetic acid
PubChem CID 3963668
IUPAC navn 2-(2-brom-4-methoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC(Br)=C(CC(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 127°C to 131°C
Mængde 1 g
Formel vægt 245.07
Procent renhed 97%