Få mere at vide
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 15467908
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467908 1 g 1g
15487908 250 mg 250mg
15477908 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61379.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 43192-31-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43192-31-0
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD09788636
InChI nøgle ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-4-methoxy, benzaldehyde,2-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-formylanisole, 2-bromo-p-anisaldehyde, pubchem12556, acmc-209jtd, ksc232o5d, 2-bromanyl-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 11127641
IUPAC navn 2-brom-4-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(Br)=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Mængde 1 g
Formel vægt 215.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof