Få mere at vide
2-Bromo-4'-methoxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11425443
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425443 5 g 5g
11435443 25 g 25g
11445443 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425443 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13415.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2632-13-5 | C9H9BrO2 | 229,07 g/mol
2-Brom-4'-methoxyacetophenon, bruges som en cellegennemtrængelig, kovalent og potent proteintyrosinphosphatasehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-4′ -methoxyacetophenon, bruges som en cellegennemtrængelig, kovalent og potent proteintyrosinphosphatasehæmmer.
Opløselighed Det er opløseligt
i DMSO, vand (delvis blandbart), de fleste organiske opløsningsmidler og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2632-13-5
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00000201
InChI nøgle XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
PubChem CID 4965
IUPAC navn 2-brom-1-(4-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Lugt Irritating
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 743112
Opløselighedsinformation It is soluble in DMSO,water (partly miscible),most organic solvents,and methanol.
Formel vægt 229.08
Procent renhed 98%