Få mere at vide
2-Bromo-4'-methoxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 10531401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531401 25 g Glasflaske 25g
10143200 5 g Glasflaske 5g
10300404 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10531401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151900250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 2632-13-5 | C9H9BrO2 | 229,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2632-13-5
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00000201
InChI nøgle XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
PubChem CID 4965
IUPAC navn 2-brom-1-(4-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69 °C til 72 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4COCH2Br
Mængde 25 g
Beilstein 08, 89
Fieser 05,439
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 229.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.