Få mere at vide
2-Bromo-4-isopropylanilin, 97%
Artikelnummer. 11447217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447217 25 g 25g
11437217 5 g 5g
11457217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11447217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14995.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51605-97-1 | C9H12BrN | 214,11 g/mol
2-brom-4-isopropylanilin er involveret i fremstillingen af 4-(5-aryl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridino) pyrimidinderivater og 4-substituerede-2-anilinopyrimidinderivater, som finder anvendelse som corticotropin-releasing factor (CRF) antagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-brom-4-isopropylanilin er involveret
i fremstillingen af 4-(5-aryl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridino) pyrimidinderivater og 4-substituerede-2-anilinopyrimidinderivater, som finder anvendelse som corticotropin-frigørende faktor (CRF).
Opløselighed
Blandbar med dioxan og ethoxyethanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51605-97-1
Molekylær formel C9H12BrN
Molekylvægt (g/mol) 214.11
MDL nummer MFCD00051585
InChI nøgle WEMDUNBELVTSRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-isopropylaniline, 2-bromo-4-isopropyl-phenylamine, 4-amino-2-bromocumene, benzenamine, 2-bromo-4-1-methylethyl, zlchem 981, pubchem17446, acmc-1anzo, 2-bromo-4-isopropyl aniline, 2-bromo4-isopropyl-phenylamine, 2-bromo-4-2-propyl aniline
PubChem CID 521337
SMIL CC(C)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-isopropylaniline
Tæthed 1.35
Kogepunkt 116 °C til 118 °C (3 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2638470
Opløselighedsinformation Blandet med dioxan og ethoxyethanol. Ublandelig med vand.
IUPAC navn 2-brom-4-(propan-2-yl)anilin
Formel vægt 214.11
Procent renhed 97%