Få mere at vide
2-Bromo-4-fluorotoluene, 98+%
Artikelnummer. 11475143
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475143 25 g 25g
11465143 5 g 5g
11379669 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475143 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12792.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1422-53-3 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1422-53-3
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD00040828
InChI nøgle SFGFOJPGCOYQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorotoluene, 4-fluoro-2-bromotoluene, 2-bromo-4-fluoro toluene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl-benzene, 2-brom-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1602, 2-bromo4-fluorotoluene, acmc-209cny, 2-bromo-4-fluoro-toluene
PubChem CID 74016
IUPAC navn 2-brom-4-fluor-1-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluorotoluene
Tæthed 1.526
Kogepunkt 170°C to 172°C
Flammepunkt 64°C (147°F)
Brydningsindeks 1.528
Mængde 25 g
Beilstein 1859038
Formel vægt 189.03
Procent renhed ≥98%