Få mere at vide
2-Bromo-4-fluorotoluene, 98+%
Artikelnummer. 11465143
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465143 5 g 5g
11475143 25 g 25g
11379669 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465143 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12792.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1422-53-3 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1422-53-3
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD00040828
InChI nøgle SFGFOJPGCOYQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorotoluene, 4-fluoro-2-bromotoluene, 2-bromo-4-fluoro toluene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl-benzene, 2-brom-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1602, 2-bromo4-fluorotoluene, acmc-209cny, 2-bromo-4-fluoro-toluene
PubChem CID 74016
IUPAC navn 2-brom-4-fluor-1-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)Br
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluorotoluene
Tæthed 1.526
Kogepunkt 170°C to 172°C
Flammepunkt 64°C (147°F)
Brydningsindeks 1.528
Mængde 5 g
Beilstein 1859038
Formel vægt 189.03
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.