Få mere at vide
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 96%
Artikelnummer. 15458748
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458748 5 g 5g
15427156 250 mg 250mg
15448748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62200.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 289038-14-8 | C7H8BrClFN | 240.5 g/mol
2-brom-4-fluorbenzylaminhydrochlorid anvendt som et mellemprodukt i farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-brom-4-fluorbenzylaminhydrochlorid anvendes som mellemprodukt
i farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 289038-14-8
Molekylær formel C7H8BrClFN
Molekylvægt (g/mol) 240.5
MDL nummer MFCD00672922
InChI nøgle PBCSNHSXUSMNOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 1-2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromanyl-4-fluoranyl-phenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2773353
IUPAC navn (2-brom-4-fluorphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Br)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Mængde 5 g
Formel vægt 240.5
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof