Få mere at vide
2-brom-4-fluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394556
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394556 5 g 5g
11384556 1 g 1g
11304566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20115.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36282-26-5
Molekylær formel C7H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 200.01
MDL nummer MFCD00672924
InChI nøgle MNNDREXLRLDWEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-bromobenzonitrile, 2-bromo-4-fluoro-benzonitrile, 2-bromo-4-fluorobenzenecarbonitrile, 2-cyano-5-fluorobromobenzene, benzonitrile, 2-bromo-4-fluoro, pubchem3217, acmc-1ajip, ksc490q6h, 2-bromo-4-fluoro benzonitrile, 2-bromo-4-fluorobenzonitrile
PubChem CID 118939
IUPAC navn 2-brom-4-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC=C(C#N)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1940597
Formel vægt 200.01
Procent renhed 98%