Få mere at vide
2-Bromo-4-fluorobenzoinsyre, 98%
Beskrivelse
2-brom-4-fluorbenzoesyre anvendes i syntesen af 3-fluor-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on, 2-fluor-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on, 2-((2-carboxy-5-fluorphenyl)amino)-3-methoxybenzoesyre og 2-brom-4-fluorbenzamid. Det bruges også til fremstilling af borholdige anti-svampemidler til behandling af onychomycosis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-brom-4-fluorbenzoesyre anvendes til syntese af 3-fluor-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on, 2-fluor-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on, 2-((2-carboxy-5-fluorphenyl)amino)-3-methoxybenzoesyre og 2-brom-4-fluorbenzamid. Det bruges også til fremstilling af borholdige anti-svampemidler til behandling af onychomycosis.
Opløselighed Opløselig i vand
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-fluorobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 167 °C til 169 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2614292 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og methanol. |
| Formel vægt | 219.01 |
| Procent renhed | 98% |