Få mere at vide
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11374236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374236 5 g 5g
11364236 1 g 1g
11384236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19321.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1006-41-3 | C7H4BrFO2 | 219.009 g/mol
2-brom-4-fluorbenzoesyre anvendes i syntesen af 3-fluor-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on, 2-fluor-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on, 2-((2-carboxy-5-fluorphenyl)amino)-3-methoxybenzoesyre og 2-brom-4-fluorbenzamid. Det bruges også til fremstilling af borholdige anti-svampemidler til behandling af onychomycosis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-brom-4-fluorbenzoesyre anvendes til syntese af 3-fluor-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on, 2-fluor-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on, 2-((2-carboxy-5-fluorphenyl)amino)-3-methoxybenzoesyre og 2-brom-4-fluorbenzamid. Det bruges også til fremstilling af borholdige anti-svampemidler til behandling af onychomycosis.
Opløselighed Opløselig i vand
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1006-41-3
Molekylær formel C7H4BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 219.009
MDL nummer MFCD00055370
InChI nøgle RRKPMLZRLKTDQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzoicacid, 4-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-fluoro, rarechem al bo 1996, buttpark 18\02-85, 2-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1314, 2-bromo-4-fluorobenzoic, 2-bromofluorobenzoic acid
PubChem CID 1268169
IUPAC navn 2-brom-4-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 167°C to 169°C
Mængde 5 g
Beilstein 2614292
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 219.01
Procent renhed 98%