Få mere at vide
2-Bromo-4-fluorobenzamide, 96%, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-fluorobenzamide |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 218.02 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Solid |