Få mere at vide
2-Bromo-4-fluoranisol, 98%
Artikelnummer. 11468873
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468873 50 g 50g
11458873 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468873 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11040.18
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 452-08-4 | C7H6BrFO | 205,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-08-4
Molekylær formel C7H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 205.03
MDL nummer MFCD00012014
InChI nøgle JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoroanisole, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy, 2-bromo-4-fluoro anisole, 1-bromo-3-fluoro-6-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy-benzene, 1-bromo-5-fluoro-2-methoxybenzene, attercop-chm at106665, pubchem1972, 2-bromo-4-fluoroanisol
PubChem CID 136292
IUPAC navn 2-brom-4-fluor-1-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(F)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluoroanisole
Tæthed 1.581
Kogepunkt 88 °C til 89 °C (1 mmHg)
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Brydningsindeks 1.545
Mængde 50 g
Beilstein 2358880
Formel vægt 205.03
Procent renhed 98%