Få mere at vide
2-Bromo-4-fluoroanisole, 98%
Product Code. 11458873
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11458873 10 g 10g
11468873 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11458873 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11040.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-08-4 | C7H6BrFO | 205.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 452-08-4
Molekylær formel C7H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 205.03
MDL nummer MFCD00012014
InChI nøgle JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoroanisole, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy, 2-bromo-4-fluoro anisole, 1-bromo-3-fluoro-6-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy-benzene, 1-bromo-5-fluoro-2-methoxybenzene, attercop-chm at106665, pubchem1972, 2-bromo-4-fluoroanisol
PubChem CID 136292
IUPAC navn 2-brom-4-fluor-1-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(F)C=C1Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluoroanisole
Tæthed 1.581
Kogepunkt 88°C to 89°C (1 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.545
Mængde 10 g
Beilstein 2358880
Formel vægt 205.03
Procent renhed 98%