Få mere at vide
2-Bromo-4-fluoroaniline, 98%
Artikelnummer. p-7081635
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11489293
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11751.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1003-98-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-98-1
Molekylær formel C6H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 190.015
MDL nummer MFCD00042462
InChI nøgle YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
PubChem CID 242873
IUPAC navn 2-brom-4-fluoranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluoroaniline
Tæthed 1.67
Kogepunkt 221°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.583
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2802562
Formel vægt 190.01
Procent renhed 98%