Få mere at vide
2-Brom-4'-fluoracetophenon, 97%
Beskrivelse
2-Brom-4'-fluoracetophenon anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Bromo-4′ -fluoracetophenon anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone |
| Smeltepunkt | 45 °C til 49 °C |
| Kogepunkt | 150 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 637863 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 217.04 |
| Procent renhed | 97% |