Få mere at vide
2-Brom-4'-fluoracetophenon, 97%
Artikelnummer. 11304729
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304729 1 g 1g
11478206 5 g 5g
11488206 25 g 25g
11498206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11304729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15319.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 403-29-2 | C8H6BrFO | 217,037 g/mol
2-Brom-4'-fluoracetophenon anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-4′ -fluoracetophenon anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-29-2
Molekylær formel C8H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 217.037
MDL nummer MFCD00040830
InChI nøgle ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, p-fluorophenacyl bromide, 2'-bromo-4-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl, bromo-4-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacylbromide, 2-bromo-1-4-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 96749
IUPAC navn 2-brom-1-(4-fluorphenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Smeltepunkt 45 °C til 49 °C
Kogepunkt 150 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 1 g
Beilstein 637863
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 217.04
Procent renhed 97%