Få mere at vide
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)anilin, 98%
Artikelnummer. 11336629
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336629 10 g 10g
11326629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11336629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26206.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 875664-27-0 | C7H4BrF4N | 258,014 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 875664-27-0
Molekylær formel C7H4BrF4N
Molekylvægt (g/mol) 258.014
MDL nummer MFCD04973756
InChI nøgle OTYCOVZULSPPPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, buttpark 154\11-38, benzenamine,2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl, 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl benzenamine, pubchem19869, ksc658m8n, 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-bromanyl-4-fluoranyl-6-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7018045
IUPAC navn 2-brom-4-fluor-6-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Brydningsindeks 1.503
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 258.01
Procent renhed 98%