Få mere at vide
2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 15428018
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428018 25 g 25g
15418018 5 g 5g
15438018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61466.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 700-36-7 | C6H3BrFNO2 | 219,997 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-36-7
Molekylær formel C6H3BrFNO2
Molekylvægt (g/mol) 219.997
MDL nummer MFCD00792441
InChI nøgle VGYVBEJDXIPSDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoronitrobenzene, 1-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene, 3-bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene, 4-fluoro-2-bromonitrobenzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-nitro, 4-fluoro-2-bromo nitrobenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-nitro-benzene, zlchem 479, pubchem4277, acmc-1bkfy
PubChem CID 2756993
IUPAC navn 2-brom-4-fluor-1-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene
Smeltepunkt 41°C to 45°C
Farve Grøn til gul
Mængde 25 g
Formel vægt 220
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof