Få mere at vide
2-brom-4-fluor-1-iodbenzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355649
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355649 1 g 1g
11344596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20144.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 202865-73-4 | C6H3BrFI | 300.897 g/mol
Det anvendes i syntesen af tetrasubstituerede alkener ved stereo- og regioselektiv stannyllitiering af diarylacetylener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes til syntese af tetrasubstituerede alkener ved stereo- og regioselektiv
stannyllitiering af diarylacetylener.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares mørkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202865-73-4
Molekylær formel C6H3BrFI
Molekylvægt (g/mol) 300.897
MDL nummer MFCD00142868
InChI nøgle GKGPZAZTXZCUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoroiodobenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-iodo-benzene, 2'-bromo-4-fluoro-1-iodobenzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-iodo, pubchem3234, acmc-1cll6, ksc495e7f, 2-bromo-4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-3-bromo-4-iodobenzene
PubChem CID 2773372
IUPAC navn 2-brom-4-fluor-1-iodbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Br)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Tæthed 1.33
Kogepunkt 224°C to 225°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.629
Mængde 1 g
Beilstein 6288420
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 300.9
Procent renhed ≥98%