Få mere at vide
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenon, 98%
Artikelnummer. 11318056
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318056 5 g 5g
11308056 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13337.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 207986-25-2 | C12H16BrNO | 270,17 g/mol
2-Brom-4'-(diethylamino)acetophenon, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-4′ -(diethylamino)acetophenon, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et primært og sekundært mellemprodukt.
Opløselighed
Det er uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207986-25-2
Molekylær formel C12H16BrNO
Molekylvægt (g/mol) 270.17
MDL nummer MFCD00151798
InChI nøgle ALTMCDJIFXTEPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-diethylamino phenyl ethanone, alpha-bromo-4-diethylamino acetophenone, 2-bromo-4'-diethylamino acetophenone, 2-bromo-1-4-diethylamino phenyl ethan-1-one, 4-diethylaminophenacyl bromide, n,n-diethyl-4-bromoacetyl aniline, 4-n,n-diethylamino phenacyl bromide, .alpha.-bromo-4-diethylaminoacetophenone, 2-bromo-1-4-diethylaminophenyl ethanone
PubChem CID 2795030
IUPAC navn 2-brom-1-[4-(diethylamino)phenyl]ethanon
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Smeltepunkt 50 °C til 52 °C
Mængde 5 g
Beilstein 7921481
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 270.18
Procent renhed 98%