Få mere at vide
2-Bromo-4'-cyanoacetophenon, 97%
Artikelnummer. 10753793 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753793 25 g Glasflaske 25g
10753603 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753793 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365360250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 20099-89-2 | C9H6BrNO | 224,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20099-89-2
Molekylær formel C9H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 224.06
MDL nummer MFCD00052931
InChI nøgle LJANCPRIUMHGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoacetyl benzonitrile, 4-cyanophenacyl bromide, 4-bromoacetyl benzonitrile, 2-bromo-4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-bromoacetyl, p-cyanophenacyl bromide, 4-2-bromo-acetyl-benzonitrile, 4-2-bromoethanoyl benzonitrile, 4-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 98654
IUPAC navn 4-(2-bromacetyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 85,0 °C til 88,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2COC6H4CN
Mængde 25 g
Formel vægt 224.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.