Få mere at vide
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 15416188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416188 5 g 5g
15406188 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15416188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59777.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 936-08-3 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936-08-3
Molekylær formel C7H4BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 235.461
MDL nummer MFCD00672930
InChI nøgle USMQLFCVCDEXAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chloro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-chloro, 2-bromo-4-chlorobenzoicacid, pubchem4028, acmc-209rmm, p-chloro bromo benzoic acid, ksc486m1d, benzoicacid, 2-bromo-4-chloro, 2-bromo-4-chlorobenzoic acid
PubChem CID 33126
IUPAC navn 2-brom-4-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 157°C to 161°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 235.46
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof