Få mere at vide
2-brom-4-chloranisol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762833 25 mL Glasflaske 25ml
10191042 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366560250
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 60633-25-2
Molekylær formel C7H6BrClO
Molekylvægt (g/mol) 221.48
MDL nummer MFCD00079705
InChI nøgle YJEMGEBDXDPBSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chloroanisole, 2-bromo-4-chloro-1-methoxy-benzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-methoxy, 4-chloro-2-bromoanisole, pubchem2629, 2-bromo4-chloroanisole, 4-chloro-2-bromanisole, 2-bromo-4-chloro anisole, acmc-1b9j6, ksc490k3r
PubChem CID 521935
IUPAC navn 2-brom-4-chlor-1-methoxybenzen
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chloroanisole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6250g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(Cl)OCH3
Brydningsindeks 1,5850 til 1,5870 (20 °C, 589 nm)
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.625
Formel vægt 221.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4-chloroanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.