Få mere at vide
2-brom-4-chloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076763
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11316666
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03808.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 873-38-1 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-38-1
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.467
MDL nummer MFCD00041313
InChI nøgle SYTBIFURTZACKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-4-chloro, 1-amino-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-4-chloro-phenylamine, 2-bromo-4-chloro aniline, 2-bromo-4-chlorophenylamine, pubchem3576, acmc-1bkdm, 2-bromo-4-chloro-aniline, 4-chloro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-chloroaniline
PubChem CID 70110
IUPAC navn 2-brom-4-chloranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chloroaniline
Smeltepunkt 63°C to 68°C
Kogepunkt 127°C (20 mmHg)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 206.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver