Få mere at vide
2-Brom-4-chloranilin, 98%
Artikelnummer. 11326666
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326666 25 g 25g
11316666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11326666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03808.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 873-38-1 | C6H5BrClN | 206,467 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-38-1
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.467
MDL nummer MFCD00041313
InChI nøgle SYTBIFURTZACKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-4-chloro, 1-amino-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-4-chloro-phenylamine, 2-bromo-4-chloro aniline, 2-bromo-4-chlorophenylamine, pubchem3576, acmc-1bkdm, 2-bromo-4-chloro-aniline, 4-chloro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-chloroaniline
PubChem CID 70110
IUPAC navn 2-brom-4-chloranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chloroaniline
Smeltepunkt 63°C to 68°C
Kogepunkt 127°C (20 mmHg)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2802563
Formel vægt 206.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver