Få mere at vide
2-Bromo-4'-chloracetophenon, 98%
Beskrivelse
2-Brom-4'-chloracetophenon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Bromo-4′ -chloracetophenon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4'-chloroacetophenone |
| Smeltepunkt | 94 °C til 98 °C |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 607603 |
| Merck Index | 14,2153 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 233.5 |
| Procent renhed | 98% |